Merck
ENAH95E74031
Enamine
rac-(1R,2R,5R,6R)-6-(acetyloxy)-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-2-yl acetate hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1167,40 €
2.5 G
2288,00 €
5 G
3383,90 €
10 G
5018,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7425786-100MG
403,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1167,40 €
2.5 G
2288,00 €
5 G
3383,90 €
10 G
5018,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
277.75
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7425786-100MG
403,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(1R,2R,5R,6R)-9-azabicyclo[3.3.1]nonane-2,6-diyl diacetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H19NO4.ClH/c1-7(14)16-11-5-3-10-12(17-8(2)15)6-4-9(11)13-10;/h9-13H,3-6H2,1-2H3;1H/t9-,10-,11-,12-;/m1./s1
Clave InChI
ZLKVQPSZMXOBBP-ZSMCIIQFSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425786
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425786
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)