ENAH95E73E7B
Enamine
(3,3-dimethyl-1,4-dioxan-2-yl)methanethiol
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27159994-50MG
312,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27159994-50MG
312,00 €
Iupac Name
(3,3-dimethyl-1,4-dioxan-2-yl)methanethiol
Inchi Code
1S/C7H14O2S/c1-7(2)6(5-10)8-3-4-9-7/h6,10H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
ACTDPRCWKDLPNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27159994
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)