ENAH95E73D05
Enamine
rac-1-[(1R,2R)-2-(methoxymethyl)cyclopropyl]methanamine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7542957-50MG
433,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7542957-50MG
433,70 €
Iupac Name
((1R,2R)-2-(methoxymethyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c1-8-4-6-2-5(6)3-7;/h5-6H,2-4,7H2,1H3;1H/t5-,6-;/m0./s1
Clave InChI
MTZWFRODXPFKLK-GEMLJDPKSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542957
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)