ENAH95E73C2D
Enamine
(1R,5S,6R)-bicyclo[3.1.0]hexan-6-amine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7588785-100MG
423,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7588785-100MG
423,80 €
Iupac Name
(1R,5S,6r)-bicyclo[3.1.0]hexan-6-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5(4)6;/h4-6H,1-3,7H2;1H/t4-,5+,6+;
Clave InChI
GMUSZZUZWUXLCP-PVURPDDASA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7588785
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)