Merck
ENAH95E73B76
Enamine
2-(5-fluoro-2-methylphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.66
Número MDL:
Iupac Name
2-(5-fluoro-2-methylphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12FN.ClH/c1-7-2-3-9(10)6-8(7)4-5-11;/h2-3,6H,4-5,11H2,1H3;1H
Clave InChI
KWQXPIWUUUYHJH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27686569
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27686569
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)