Merck
ENAH95E73A7C
Enamine
4-amino-1-methyl-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazole-5-thione
Seleccione un Tamaño
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1131,00 €
2.5 G
2216,50 €
5 G
3279,90 €
10 G
4864,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26990224-100MG
391,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1131,00 €
2.5 G
2216,50 €
5 G
3279,90 €
10 G
4864,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
130.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26990224-100MG
391,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
140-142
Iupac Name
4-amino-2-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione
Inchi Code
1S/C3H6N4S/c1-6-3(8)7(4)2-5-6/h2H,4H2,1H3
Clave InChI
NHKBPUPMEQKJHJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26990224
Melting Point
140-142
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26990224
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)