Merck
ENAH95E73A74
Enamine
1,3-dimethyl 4,8-dioxoadamantane-1,3-dicarboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1800,50 €
5 G
2663,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27115401-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1800,50 €
5 G
2663,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
280.28
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27115401-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
236-237
Iupac Name
dimethyl 4,8-dioxo-1,3-adamantanedicarboxylate
Inchi Code
1S/C14H16O6/c1-19-11(17)13-4-7-3-8(9(13)15)5-14(6-13,10(7)16)12(18)20-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clave InChI
AGCGBVXRBQTMPO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27115401
Melting Point
236-237
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27115401
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)