Merck
ENAH95E73A06
Enamine
1-{4H,5H,6H-cyclopenta[d][1,3]thiazol-2-yl}ethan-1-amine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
344,00 €
250 MG
474,00 €
500 MG
719,70 €
1 G
909,50 €
2.5 G
1741,50 €
5 G
2556,60 €
10 G
3768,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27149290-100MG
344,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
344,00 €
250 MG
474,00 €
500 MG
719,70 €
1 G
909,50 €
2.5 G
1741,50 €
5 G
2556,60 €
10 G
3768,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.18
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27149290-100MG
344,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-(5,6-dihydro-4H-cyclopenta[d]thiazol-2-yl)ethan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2S.2ClH/c1-5(9)8-10-6-3-2-4-7(6)11-8;;/h5H,2-4,9H2,1H3;2*1H
Clave InChI
FCEPJNUPTXLHKU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149290
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27149290
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)