Merck
ENAH95E739C8
Enamine
1-{5-oxaspiro[3.4]octan-7-yl}methanamine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
472,70 €
100 MG
683,30 €
250 MG
955,00 €
500 MG
1478,90 €
1 G
1884,50 €
2.5 G
3649,90 €
5 G
5378,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27673090-50MG
472,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
472,70 €
100 MG
683,30 €
250 MG
955,00 €
500 MG
1478,90 €
1 G
1884,50 €
2.5 G
3649,90 €
5 G
5378,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
177.67
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27673090-50MG
472,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(5-oxaspiro[3.4]octan-7-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO.ClH/c9-5-7-4-8(10-6-7)2-1-3-8;/h7H,1-6,9H2;1H
Clave InChI
MRIRTBIPDRURFW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27673090
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27673090
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)