Merck
ENAH95E737A9
Enamine
rac-(4aR,8aS)-decahydroisoquinolin-5-one hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
386,90 €
100 MG
552,00 €
250 MG
771,70 €
500 MG
1190,30 €
1 G
1512,70 €
2.5 G
2921,90 €
5 G
4301,20 €
10 G
6356,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7549552-50MG
386,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
386,90 €
100 MG
552,00 €
250 MG
771,70 €
500 MG
1190,30 €
1 G
1512,70 €
2.5 G
2921,90 €
5 G
4301,20 €
10 G
6356,50 €
About This Item
Peso molecular:
189.68
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7549552-50MG
386,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(4aR,8aS)-octahydroisoquinolin-5(1H)-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15NO.ClH/c11-9-3-1-2-7-6-10-5-4-8(7)9;/h7-8,10H,1-6H2;1H/t7-,8-;/m1./s1
Clave InChI
JYIJESIBEJMUPH-SCLLHFNJSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549552
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549552
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)