Merck
ENAH95E73401
Enamine
2-tert-butyl-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
378,30 €
250 MG
542,10 €
500 MG
855,40 €
1 G
1095,90 €
2.5 G
2147,60 €
5 G
3177,20 €
10 G
4713,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27114883-100MG
378,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
378,30 €
250 MG
542,10 €
500 MG
855,40 €
1 G
1095,90 €
2.5 G
2147,60 €
5 G
3177,20 €
10 G
4713,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
258.75
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27114883-100MG
378,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(tert-butyl)-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H18N2O2.ClH/c1-12(2,3)9-7-14-6-4-5-8(11(15)16)10(14)13-9;/h7-8H,4-6H2,1-3H3,(H,15,16);1H
Clave InChI
MRQAMUPDDXMUHT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27114883
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27114883
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)