ENAH95E73134
Enamine
tert-butyl 3-(3-aminocyclobutyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6734788-50MG
472,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-6734788-50MG
472,70 €
Iupac Name
tert-butyl 3-(3-aminocyclobutyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-5-4-9(8-15)10-6-11(14)7-10/h9-11H,4-8,14H2,1-3H3
Clave InChI
CQFLCIVVMBNUCD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734788
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)