Merck
ENAH95E72ECC
Enamine
3-bromo-5-fluoro-6-methoxy-2-methylpyridine
Seleccione un Tamaño
50 MG
431,60 €
100 MG
642,20 €
250 MG
919,10 €
500 MG
1448,20 €
1 G
1857,70 €
2.5 G
3641,30 €
5 G
5385,90 €
10 G
7985,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-23906391-50MG
431,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
431,60 €
100 MG
642,20 €
250 MG
919,10 €
500 MG
1448,20 €
1 G
1857,70 €
2.5 G
3641,30 €
5 G
5385,90 €
10 G
7985,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.04
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-23906391-50MG
431,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-bromo-5-fluoro-6-methoxy-2-methylpyridine
Inchi Code
1S/C7H7BrFNO/c1-4-5(8)3-6(9)7(10-4)11-2/h3H,1-2H3
Clave InChI
MHZKQBVOLATRLZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23906391
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23906391
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)