Merck
ENAH95E72E4D
Enamine
2-(3-bromo-1,2-oxazol-4-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1038,20 €
1 G
1317,70 €
2.5 G
2538,40 €
5 G
3735,70 €
10 G
5519,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27143290-50MG
341,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1038,20 €
1 G
1317,70 €
2.5 G
2538,40 €
5 G
3735,70 €
10 G
5519,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.49
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27143290-50MG
341,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(3-bromoisoxazol-4-yl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H7BrN2O.ClH/c6-5-4(1-2-7)3-9-8-5;/h3H,1-2,7H2;1H
Clave InChI
FUGRMYWJYKPGAC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27143290
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27143290
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)