Merck
ENAH95E72A77
Enamine
N-[4-(pyrimidin-2-yloxy)phenyl]acetamide
Seleccione un Tamaño
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
2.5 G
1142,70 €
5 G
1688,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7516171-100MG
162,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
2.5 G
1142,70 €
5 G
1688,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.24
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7516171-100MG
162,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
N-[4-(2-pyrimidinyloxy)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C12H11N3O2/c1-9(16)15-10-3-5-11(6-4-10)17-12-13-7-2-8-14-12/h2-8H,1H3,(H,15,16)
Clave InChI
DXVKZDBYLFVMFB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7516171
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7516171
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)