ENAH95E72960
Enamine
(2E)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enenitrile
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-21910963-100MG
185,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-21910963-100MG
185,40 €
Iupac Name
(2E)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-propenenitrile
Inchi Code
1S/C10H6F3N/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1-5,7H/b4-2+
Clave InChI
AQKTWIMZLCJHDR-DUXPYHPUSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21910963
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)