Merck
ENAH95E72910
Enamine
tert-butyl 4-(dibromomethylidene)piperidine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
206,70 €
250 MG
293,80 €
500 MG
462,80 €
1 G
594,10 €
2.5 G
1248,00 €
5 G
2466,10 €
10 G
4812,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-3397995-100MG
206,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
206,70 €
250 MG
293,80 €
500 MG
462,80 €
1 G
594,10 €
2.5 G
1248,00 €
5 G
2466,10 €
10 G
4812,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
355.07
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-3397995-100MG
206,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 4-(dibromomethylene)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H17Br2NO2/c1-11(2,3)16-10(15)14-6-4-8(5-7-14)9(12)13/h4-7H2,1-3H3
Clave InChI
ONBATUJIBQTLGQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3397995
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3397995
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)