ENAH95E72866
Enamine
4-(2-amino-1,1-difluoroethoxy)-3-methoxybenzoic acid hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27194070-100MG
378,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27194070-100MG
378,30 €
Iupac Name
4-(2-amino-1,1-difluoroethoxy)-3-methoxybenzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11F2NO4.ClH/c1-16-8-4-6(9(14)15)2-3-7(8)17-10(11,12)5-13;/h2-4H,5,13H2,1H3,(H,14,15);1H
Clave InChI
LUMHFLQTOCTYHD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27194070
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)