Merck
ENAH95E7267E
Enamine
rac-(1R,3S)-3-(aminomethyl)cyclohexan-1-ol
Seleccione un Tamaño
100 MG
418,10 €
250 MG
578,00 €
500 MG
886,10 €
1 G
1122,70 €
2.5 G
2158,80 €
5 G
3171,50 €
10 G
4682,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7340365-100MG
418,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
418,10 €
250 MG
578,00 €
500 MG
886,10 €
1 G
1122,70 €
2.5 G
2158,80 €
5 G
3171,50 €
10 G
4682,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
129.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7340365-100MG
418,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(1S,3R)-3-(aminomethyl)cyclohexan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H15NO/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h6-7,9H,1-5,8H2/t6-,7+/m1/s1
Clave InChI
WFTIZANRIDXCBN-RQJHMYQMSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7340365
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7340365
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)