ENAH9453E341
Enamine
2-fluoro-4-methyl-6-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26929805-50MG
349,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26929805-50MG
349,20 €
Iupac Name
2-fluoro-4-methyl-6-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5ClF4O2S/c1-4-2-5(8(11,12)13)7(6(10)3-4)16(9,14)15/h2-3H,1H3
Clave InChI
LWRLXHVBDZXJGB-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26929805
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)