Merck
ENAH9453E2FD
Enamine
5-fluoro-2H,3H-furo[2,3-b]pyridine
Seleccione un Tamaño
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1047,80 €
1 G
1344,20 €
2.5 G
2633,80 €
5 G
3896,10 €
10 G
5778,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7234261-50MG
312,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1047,80 €
1 G
1344,20 €
2.5 G
2633,80 €
5 G
3896,10 €
10 G
5778,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
139.13
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7234261-50MG
312,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
5-fluoro-2,3-dihydrofuro[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H6FNO/c8-6-3-5-1-2-10-7(5)9-4-6/h3-4H,1-2H2
Clave InChI
OMJWYWHQUXAICD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7234261
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7234261
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)