ENAH9453E2B1
Enamine
7-fluoro-4,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
Iupac Name
7-fluoro-4,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14FN.ClH/c1-11(2)7-13-6-8-5-9(12)3-4-10(8)11;/h3-5,13H,6-7H2,1-2H3;1H
Clave InChI
MVSXNCDOKOKKAV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8667826
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)