ENAH9453E262
Enamine
3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H20N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-8-6-12-5-4-7(8)9(14)15/h7-8,12H,4-6H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
Clave InChI
ZIPNADJBZJSUDL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7050076
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7050076
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)