ENAH9453E185
Enamine
3,6-dioxaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane-2,4'-oxane]
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27105983-50MG
304,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27105983-50MG
304,20 €
Iupac Name
tetrahydro-3,6-dioxaspiro[bicyclo[3.1.0]hexane-2,4'-pyran]
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-3-9-4-2-8(1)7-6(11-7)5-10-8/h6-7H,1-5H2
Clave InChI
CXRWTXTYJZZLHP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27105983
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)