Merck
ENAH9453E184
Enamine
benzyl[2-(methylamino)ethyl]amine dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
159,90 €
250 MG
228,80 €
500 MG
360,10 €
1 G
461,50 €
2.5 G
761,80 €
5 G
1263,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27106060-100MG
159,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
159,90 €
250 MG
228,80 €
500 MG
360,10 €
1 G
461,50 €
2.5 G
761,80 €
5 G
1263,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
237.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-27106060-100MG
159,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N1-benzyl-N2-methylethane-1,2-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H16N2.2ClH/c1-11-7-8-12-9-10-5-3-2-4-6-10;;/h2-6,11-12H,7-9H2,1H3;2*1H
Clave InChI
HVWWUGBSVHUDHJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27106060
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27106060
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)