Merck
ENAH9453E019
Enamine
7-fluoro-3-methyl-2H-indazol-5-amine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1296,10 €
1 G
1662,70 €
2.5 G
3257,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26981526-50MG
388,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1296,10 €
1 G
1662,70 €
2.5 G
3257,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.63
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26981526-50MG
388,70 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
7-fluoro-3-methyl-2H-indazol-5-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8FN3.ClH/c1-4-6-2-5(10)3-7(9)8(6)12-11-4;/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12);1H
Clave InChI
LLHYSUOYEHRSLQ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26981526
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26981526
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)