Merck
ENAH9453DF15
Enamine
1-bromo-2-chloro-4-methoxy-5-nitrobenzene
Seleccione un Tamaño
100 MG
23,40 €
250 MG
24,70 €
500 MG
39,00 €
1 G
49,40 €
2.5 G
87,10 €
5 G
148,20 €
10 G
271,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7384031-100MG
23,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
23,40 €
250 MG
24,70 €
500 MG
39,00 €
1 G
49,40 €
2.5 G
87,10 €
5 G
148,20 €
10 G
271,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
266.48
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7384031-100MG
23,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-bromo-5-chloro-2-nitrophenyl methyl ether
Inchi Code
1S/C7H5BrClNO3/c1-13-7-3-5(9)4(8)2-6(7)10(11)12/h2-3H,1H3
Clave InChI
CLOMPIIPEQKLRX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7384031
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7384031
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)