ENAH9453DA9D
Enamine
7-bromo-2,1-benzothiazol-3-amine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7540404-50MG
476,60 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7540404-50MG
476,60 €
Iupac Name
7-bromobenzo[c]isothiazol-3-amine
Inchi Code
1S/C7H5BrN2S/c8-5-3-1-2-4-6(5)10-11-7(4)9/h1-3H,9H2
Clave InChI
HWMIVZSUZRJPJW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540404
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)