Merck
ENAH9453DA62
Enamine
2-(2-bromobenzenesulfonyl)-2-fluoroacetic acid
Seleccione un Tamaño
50 MG
339,30 €
100 MG
503,10 €
250 MG
716,30 €
500 MG
1131,00 €
1 G
1449,50 €
2.5 G
2841,80 €
5 G
4204,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26975983-50MG
339,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
339,30 €
100 MG
503,10 €
250 MG
716,30 €
500 MG
1131,00 €
1 G
1449,50 €
2.5 G
2841,80 €
5 G
4204,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
297.1
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26975983-50MG
339,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-((2-bromophenyl)sulfonyl)-2-fluoroacetic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrFO4S/c9-5-3-1-2-4-6(5)15(13,14)7(10)8(11)12/h1-4,7H,(H,11,12)
Clave InChI
GIDLEYWZLSYIDC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975983
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26975983
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)