Merck
ENAH9453D604
Enamine
2-ethynylmorpholine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
330,20 €
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1202,50 €
2.5 G
2356,90 €
5 G
3486,60 €
10 G
5168,80 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-22118333-50MG
330,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
330,20 €
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1202,50 €
2.5 G
2356,90 €
5 G
3486,60 €
10 G
5168,80 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
147.6
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-22118333-50MG
330,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-ethynylmorpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9NO.ClH/c1-2-6-5-7-3-4-8-6;/h1,6-7H,3-5H2;1H
Clave InChI
AMSLODZDKNSVEV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22118333
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22118333
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)