Merck
ENAH9453D601
Enamine
1-cyclopentyl-4-ethynyl-1H-pyrazole
Seleccione un Tamaño
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1131,00 €
2.5 G
2216,50 €
5 G
3279,90 €
10 G
4864,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-22173242-100MG
391,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1131,00 €
2.5 G
2216,50 €
5 G
3279,90 €
10 G
4864,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
160.22
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-22173242-100MG
391,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-cyclopentyl-4-ethynyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C10H12N2/c1-2-9-7-11-12(8-9)10-5-3-4-6-10/h1,7-8,10H,3-6H2
Clave InChI
PXWJMDYNSIWHNN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22173242
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22173242
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)