Merck
ENAH942F3011
Enamine
cyclopropyl(5-fluoro-2-methoxyphenyl)methanone
Seleccione un Tamaño
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1047,30 €
5 G
1529,60 €
10 G
2245,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-8516114-100MG
185,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
185,40 €
250 MG
245,20 €
500 MG
429,80 €
1 G
557,20 €
2.5 G
1047,30 €
5 G
1529,60 €
10 G
2245,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.21
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-8516114-100MG
185,40 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
cyclopropyl(5-fluoro-2-methoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C11H11FO2/c1-14-10-5-4-8(12)6-9(10)11(13)7-2-3-7/h4-7H,2-3H2,1H3
Clave InChI
OBZIIGDBUCALCI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8516114
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8516114
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)