Merck
ENAH942F2D4F
Enamine
acetic acid; tert-butyl 2-carbamimidoylazetidine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
373,10 €
250 MG
533,00 €
500 MG
841,10 €
1 G
1077,70 €
2.5 G
2113,80 €
5 G
3126,50 €
10 G
4637,10 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26976632-100MG
373,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
373,10 €
250 MG
533,00 €
500 MG
841,10 €
1 G
1077,70 €
2.5 G
2113,80 €
5 G
3126,50 €
10 G
4637,10 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
259.31
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26976632-100MG
373,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 2-(diaminomethylene)azetidine-1-carboxylate acetate
Inchi Code
1S/C9H17N3O2.C2H4O2/c1-9(2,3)14-8(13)12-5-4-6(12)7(10)11;1-2(3)4/h4-5,10-11H2,1-3H3;1H3,(H,3,4)
Clave InChI
SMRIZMRYTQKSGO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
CC(=O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976632
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26976632
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)