ENAH942F2A7E
Enamine
1-bromo-4-fluoro-2-(methoxymethyl)benzene
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-2913598-100MG
115,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-2913598-100MG
115,70 €
Iupac Name
1-bromo-4-fluoro-2-(methoxymethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H8BrFO/c1-11-5-6-4-7(10)2-3-8(6)9/h2-4H,5H2,1H3
Clave InChI
VZDHNNAARQPBCA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2913598
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)