Merck
ENAH942F2885
Enamine
4-chloro-N-[2-(piperazin-1-yl)-1,2-dihydroacenaphthylen-1-yl]benzene-1-sulfonamide dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
50 MG
633,90 €
100 MG
817,20 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26869170-50MG
633,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
633,90 €
100 MG
817,20 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
500.88
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26869170-50MG
633,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-chloro-N-(2-(piperazin-1-yl)-1,2-dihydroacenaphthylen-1-yl)benzenesulfonamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C22H22ClN3O2S.2ClH/c23-16-7-9-17(10-8-16)29(27,28)25-21-18-5-1-3-15-4-2-6-19(20(15)18)22(21)26-13-11-24-12-14-26;;/h1-10,21-22,24-25H,11-14H2;2*1H
Clave InChI
VFXJKFITQNSSTR-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26869170
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26869170
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)