Merck
ENAH93E75BA5
Enamine
tert-butyl N-{[1-(chlorosulfonyl)piperidin-4-yl]methyl}carbamate
Seleccione un Tamaño
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1176,00 €
2.5 G
2261,50 €
5 G
3324,90 €
10 G
4909,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26860846-100MG
436,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1176,00 €
2.5 G
2261,50 €
5 G
3324,90 €
10 G
4909,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
312.82
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26860846-100MG
436,30 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl ((1-(chlorosulfonyl)piperidin-4-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H21ClN2O4S/c1-11(2,3)18-10(15)13-8-9-4-6-14(7-5-9)19(12,16)17/h9H,4-8H2,1-3H3,(H,13,15)
Clave InChI
OBOKUEVSWOTDTC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26860846
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26860846
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)