Merck
ENAH93E758B6
Enamine
2,4,6-trichloro-N-methylaniline hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
223,10 €
250 MG
299,80 €
500 MG
528,60 €
1 G
679,40 €
2.5 G
1291,70 €
5 G
1888,40 €
10 G
2778,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26683042-100MG
223,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
223,10 €
250 MG
299,80 €
500 MG
528,60 €
1 G
679,40 €
2.5 G
1291,70 €
5 G
1888,40 €
10 G
2778,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.95
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26683042-100MG
223,10 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2,4,6-trichloro-N-methylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6Cl3N.ClH/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10;/h2-3,11H,1H3;1H
Clave InChI
BGJOPDXBRZVJPL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26683042
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26683042
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)