ENAH93E75423
Enamine
5-chloroquinoxalin-2-amine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7355334-100MG
236,60 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-7355334-100MG
236,60 €
Iupac Name
5-chloro-2-quinoxalinamine
Inchi Code
1S/C8H6ClN3/c9-5-2-1-3-6-8(5)11-4-7(10)12-6/h1-4H,(H2,10,12)
Clave InChI
BWQHDBZIQZDFCY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355334
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)