Merck
ENAH93E753A6
Enamine
3-tert-butyl-1,2-dihydropyrazin-2-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1279,20 €
5 G
1894,10 €
10 G
2809,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1239446-100MG
187,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1279,20 €
5 G
1894,10 €
10 G
2809,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1239446-100MG
187,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-(tert-butyl)pyrazin-2-ol
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-8(2,3)6-7(11)10-5-4-9-6/h4-5H,1-3H3,(H,10,11)
Clave InChI
YXUPXUSZVZZXRI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1239446
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1239446
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)