Merck
ENAH93E752DD
Enamine
5,7-dichloro-2,4-dihydro-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione
Seleccione un Tamaño
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1800,50 €
5 G
2663,70 €
10 G
3950,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-5027128-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1800,50 €
5 G
2663,70 €
10 G
3950,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.02
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-5027128-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
266-268
Iupac Name
5,7-dichloro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
Inchi Code
1S/C8H3Cl2NO3/c9-3-1-4(10)6-5(2-3)11-8(13)14-7(6)12/h1-2H,(H,11,13)
Clave InChI
KZMDVQUHXZGVGP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5027128
Melting Point
266-268
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5027128
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)