ENAH93E75046
Enamine
1-(3-methoxy-7-nitro-10H-phenothiazin-10-yl)ethan-1-one
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-322185-100MG
564,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-322185-100MG
564,20 €
mp
156-157
Iupac Name
1-(3-methoxy-7-nitro-10H-phenothiazin-10-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C15H12N2O4S/c1-9(18)16-12-5-3-10(17(19)20)7-14(12)22-15-8-11(21-2)4-6-13(15)16/h3-8H,1-2H3
Clave InChI
RQSQPWIBUGPRKQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322185
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)