ENAH93E74FFD
Enamine
1-methanesulfonyl-10H-phenothiazine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1703370-50MG
476,60 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-1703370-50MG
476,60 €
Iupac Name
1-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazine
Inchi Code
1S/C13H11NO2S2/c1-18(15,16)12-8-4-7-11-13(12)14-9-5-2-3-6-10(9)17-11/h2-8,14H,1H3
Clave InChI
FAHOKEKRQVMPKI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703370
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)