Merck
ENAH93E74FF9
Enamine
3-(1,3-benzothiazol-6-yl)propanoic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1800,50 €
5 G
2663,70 €
10 G
3950,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-8688275-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1800,50 €
5 G
2663,70 €
10 G
3950,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.25
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-8688275-100MG
318,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-(1,3-benzothiazol-6-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H9NO2S/c12-10(13)4-2-7-1-3-8-9(5-7)14-6-11-8/h1,3,5-6H,2,4H2,(H,12,13)
Clave InChI
JAPBOTLLCLRBEV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8688275
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-8688275
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)