ENAH93E74F4F
Enamine
5-oxahexacyclo[5.4.1.0^{2,6}.0^{3,10}.0^{4,8}.0^{9,12}]dodecane-4-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-9424653-50MG
476,60 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-9424653-50MG
476,60 €
mp
150-151
Iupac Name
octahydro-2H-2,6,3,5-(epiethane[1,1,2,2]tetrayl)pentaleno[1,6-bc]furan-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H12O3/c13-11(14)12-8-3-1-2-4-5(3)9(12)7(4)10(15-12)6(2)8/h2-10H,1H2,(H,13,14)
Clave InChI
CKYHREDYCSWXDQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-9424653
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)