ENAH93E74ED7
Enamine
methyl 5-(2-fluorobenzoyl)furan-2-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-15577717-100MG
391,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-15577717-100MG
391,30 €
Iupac Name
methyl 5-(2-fluorobenzoyl)furan-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H9FO4/c1-17-13(16)11-7-6-10(18-11)12(15)8-4-2-3-5-9(8)14/h2-7H,1H3
Clave InChI
HHIZUWUUPVBNDT-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15577717
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)