ENAH93E74EB5
Enamine
tert-butyl 3-cyano-3-(2-oxopropyl)azetidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3-cyano-3-(2-oxopropyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H18N2O3/c1-9(15)5-12(6-13)7-14(8-12)10(16)17-11(2,3)4/h5,7-8H2,1-4H3
Clave InChI
JUVCFJGKXVBXJD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7115631
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7115631
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)