ENAH93E74EA8
Enamine
4-nitrocyclohexan-1-one
About This Item
Iupac Name
4-nitrocyclohexan-1-one
Inchi Code
1S/C6H9NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h5H,1-4H2
Clave InChI
RFHYQGJFKZEPEB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7026757
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7026757
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)