Merck
ENAH93E74DBE
Enamine
sodium 5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1167,40 €
2.5 G
2288,00 €
5 G
3383,90 €
10 G
5018,00 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26619000-100MG
403,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
403,00 €
250 MG
577,20 €
500 MG
910,00 €
1 G
1167,40 €
2.5 G
2288,00 €
5 G
3383,90 €
10 G
5018,00 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26619000-100MG
403,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
sodium 5-cyclopropyl-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H6N2O2S.Na/c9-6(10)5-8-7-4(11-5)3-1-2-3;/h3H,1-2H2,(H,9,10);/q;+1/p-1
Clave InChI
QCTBCFMAZQYPPC-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26619000
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26619000
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)