ENAH93E74CF9
Enamine
tert-butyl N-(3-oxo-1-phenylcyclobutyl)carbamate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26861224-100MG
391,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26861224-100MG
391,30 €
Iupac Name
tert-butyl (3-oxo-1-phenylcyclobutyl)carbamate
Inchi Code
1S/C15H19NO3/c1-14(2,3)19-13(18)16-15(9-12(17)10-15)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,9-10H2,1-3H3,(H,16,18)
Clave InChI
UOQINMQMRXZUJJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26861224
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)