ENAH93E74ACC
Enamine
sodium 5-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]piperidin-4-yl}-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26623943-100MG
435,50 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26623943-100MG
435,50 €
Iupac Name
sodium 5-(1-(tert-butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)-1,3,4-thiadiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H19N3O4S.Na/c1-13(2,3)20-12(19)16-6-4-8(5-7-16)9-14-15-10(21-9)11(17)18;/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,17,18);/q;+1/p-1
Clave InChI
CLUUFWDWKYINKM-UHFFFAOYSA-M
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26623943
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)